Läs mer
Etofenamate Palmitate, Mikromol™
Beskrivning
Etofenamate Palmitate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etofenamate Palmitate |
| CAS | 81427-95-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Etofenamate Palmitate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C34 H48 F3 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Etofenamate Palmitate |
| InChI formel | InChI=1S/C34H48F3NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-22-32(39)42-25-23-41-24-26-43-33(40)30-20-15-16-21-31(30)38-29-19-17-18-28(27-29)34(35,36)37/h15-21,27,38H,2-14,22-26H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-(2-hexadecanoyloxyethoxy)ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate |
| Visa mer |