Läs mer
Etofenamate Stearate, Mikromol™
Beskrivning
Etofenamate Stearate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etofenamate Stearate |
| CAS | 81427-97-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Etofenamate Stearate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C36 H52 F3 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Etofenamate Stearate |
| InChI formel | InChI=1S/C36H52F3NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-24-34(41)44-27-25-43-26-28-45-35(42)32-22-17-18-23-33(32)40-31-21-19-20-30(29-31)36(37,38)39/h17-23,29,40H,2-16,24-28H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-(2-octadecanoyloxyethoxy)ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate |
| Visa mer |