Läs mer
Etofenamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etofenamate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18F3NO4/c19-18(20,21)13-4-3-5-14(12-13)22-16-7-2-1-6-15(16)17(24)26-11-10-25-9-8-23/h1-7,12,22-23H,8-11H2 |
| Formel vikt | 369.1188 |
| Procent renhet | >95% |