Läs mer
Etofenprox, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etofenprox |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H28O3/c1-4-27-22-15-13-21(14-16-22)25(2,3)19-26-18-20-9-8-12-24(17-20)28-23-10-6-5-7-11-23/h5-17H,4,18-19H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 376.2038 |
| Procent renhet | >95% |