Läs mer
Etofibrate, MedChemExpress
Beskrivning
Etofibrate is the ethandiol-1,2 diester of the nicotinic and clofibric acids. Etofibrate has been shown to be a potent hypolipidemic agent in animal and human.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etofibrate |
| CAS | 31637-97-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H18ClNO5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (274.88 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC=CN=C1)OCCOC(C(C)(OC2=CC=C(Cl)C=C2)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.79 |
| Formel vikt | 363.79 |
| Visa mer |