Läs mer
Etofibrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etofibrate |
| CAS | 31637-97-5 |
| Molekylformel | C18H18ClNO5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Nicotinic acid, 2-hydroxyethyl ester 2-(p-chlorophenoxy)-2-methylpropionate (ester) (8CI), Ethofibrate, Etofibrate, Lipo-Merz, Tricerol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClNO5/c1-18(2,25-15-7-5-14(19)6-8-15)17(22)24-11-10-23-16(21)13-4-3-9-20-12-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(Oc1ccc(Cl)cc1)C(=O)OCCOC(=O)c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | 2-[2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl]oxyethyl pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.79 |
| Formel vikt | 363.0874 |