Läs mer
Etofylline, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Etofylline |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N4O3/c1-11-7-6(8(15)12(2)9(11)16)13(3-4-14)5-10-7/h5,14H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 224.0909 |
| Procent renhet | >95% |