missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Etokimab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody

Human Recombinant Monoclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ MA542230
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.
Etokimab, previously known as ANB020, is an antibody that inhibits the activity of IL-33, a pro-inflammatory cytokine that multiple studies have indicated is a central mediator of atopic diseases.
Specifikationer
| Etokimab Humanized | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| ANB020 | |
| Human IL33. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid | |
| Chemical |
| ELISA, SDS-Page | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| Human | |
| Protein A | |
| RUO | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering