Läs mer
Etomidate 0.1 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etomidate |
| CAS | 33125-97-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Etomidate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H16 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-[(1R)-1-phenylethyl]-, ethyl ester, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, ethyl ester, (R)-, (+)-Etomidate, Amidate, Amidate (pharmaceutical), D-Etomidate, Etomidate, Hypnomidate, Lipuro, Propiscin, R 16659, Radenarcon, d-Etomidate, Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(alpha-methylbenzyl)-, ethyl ester, (R)-(+)- |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Single Solution |
| LEDER | CCOC(=O)c1cncn1[C@H](C)c2ccccc2 |
| Visa mer |