Läs mer
Etomidate Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etomidate Acid (1-[(1R)-1-Phenylethyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)14-8-13-7-11(14)12(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)/t9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 216.0899 |
| Procent renhet | >95% |