Läs mer
Etomidate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etomidate Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O2.ClH/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12;/h4-11H,3H2,1-2H3;1H/t11-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 280.0979 |