Läs mer
Etomidate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etomidate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 244.1212 |
| Procent renhet | >95% |