Läs mer
Etomoxir, MedChemExpress
Beskrivning
Etomoxir ((R)-(+)-Etomoxir) is an irreversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferase 1a (CPT-1a), inhibits fatty acid oxidation (FAO) through CPT-1a and inhibits palmitate β-oxidation in human, rat and guinea pig.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etomoxir |
| CAS | 124083-20-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H23ClO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (R)-(+)-Etomoxir |
| Löslighetsinformation | DMSO : 140 mg/mL (428.37 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(OCC)[C@@]1(OC1)CCCCCCOC2=CC=C(C=C2)Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.82 |
| Visa mer |