Läs mer
Etonogestrel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ketodesogestrel |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,17-20,24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 324.2089 |