Läs mer
MedChemExpress Etoposide
Produktkod. 16411096
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
Produktkod. Kvantitet
16411096 200 mg
1 options
Produktkod. 16411096 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY13629
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Etoposide (VP-16; VP-16-213) is an anti-cancer chemotherapy agent. Etoposide inhibits topoisomerase II, thus stopping DNA replication. Etoposide induces cell cycle arrest, apoptosis and autophagy.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 588.56 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 33419-42-0
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : ≥ 39 mg/mL (66.26 mM)
Synonym VP-16∣ VP-16-213
Mål Topoisomerase∣Autophagy∣Mitophagy∣Bacterial∣Apoptosis∣Antibiotic
Kvantitet 200 mg