Läs mer
Etoposid, MP Biomedicals
Produktkod. 11496321 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496321 100 mg 100mg
11486321 25 mg 25mg
11406331 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496321 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219391880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00 SEK
    2839.29 SEK / 100mg
    Save 145.71 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 33419-42-0
Molekylformel C29H32O13
Molekylvikt (g/mol) 588.56
MDL-nummer MFCD00869325,MFCD00869325
InChI-nyckel VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N
Synonym vjjpusntgommgy-nzlmilqcsa
PubChem CID 50936917
LEDER COC1=CC(=CC(OC)=C1O)[C@H]1[C@@H]2[C@H](COC2=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H]3CO[C@@H](C)O[C@H]3[C@H](O)[C@H]2O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Etoposide
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
IUPAC-namn (9R)-5-[[(2R,6R,7R,8R)-7,8-dihydroxi-2-metyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]ox y]-9-(4-hydroxi-3,5-dimetoxifenyl)-5a,6,8a,9-tetrahydro-5H-[2]bensofuro[6,5-f][1,3]bensodioxol-8-on
Formel vikt 588.6
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Etoposide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: etoposide