Learn More
Etoricoxib-d4, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200096897
Encompass_Preferred
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16499037
Marke: Medchem Express HY15321S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Etoricoxib D4 (MK-0663 D4) is a deuterium labeled Etoricoxib. Etoricoxib is a non steroidal anti-inflammatory agent, acting as a selective and orally active COX-2 inhibitor, with IC50s of 1.1 μM and 116 μM for COX-2 and COX-1 in human whole blood.
Etoricoxib D4 (MK-0663 D4) is a deuterium labeled Etoricoxib. Etoricoxib is a non steroidal anti-inflammatory agent, acting as a selective and orally active COX-2 inhibitor, with IC50s of 1.1 μM and 116 μM for COX-2 and COX-1 in human whole blood.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Etoricoxib-d4
CAS 1131345-14-6
Anteckningar om renhetsgrad Research
Fysisk form Powder
Molekylformel C18H11D4ClN2O2S
Färg Light Nude
Synonym MK-0663-d4 L-791456-d4
LEDER ClC(C=N1)=CC(C2=C([2H])C([2H])=C(S(C)(=O)=O)C([2H])=C2[2H])=C1C3=CN=C(C)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 362.87
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 362.87
Procent renhet 99.35%
Kvalitet Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt