Läs mer
Etoricoxib, LoGiCal
Produktkod. 30458889
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458889 10 mg
1 options
Produktkod. 30458889 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0965.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Etoricoxib
CAS 202409-33-4
Analyt- eller komponentnamn Etoricoxib
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H15 Cl N2 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Etoricoxib
InChI formel InChI=1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER Cc1ccc(cn1)c2ncc(Cl)cc2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C
IUPAC-namn 5-chloro-2-(6-methylpyridin-3-yl)-3-(4-methylsulfonylphenyl)pyridine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 358.84
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 358.0543 g/mol