missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Etoricoxib, MedChemExpress

Produktkod. 16466736
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16466736 100 mg
16452557 50 mg
16416458 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16466736 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15321

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Etoricoxib (MK-0663) is a non steroidal anti-inflammatory agent, acting as a selective and orally active COX-2 inhibitor, with IC50s of 1.1 μM and 116 μM for COX-2 and COX-1 in human whole blood.

Etoricoxib (MK-0663) is a non steroidal anti-inflammatory agent, acting as a selective and orally active COX-2 inhibitor, with IC50s of 1.1 μM and 116 μM for COX-2 and COX-1 in human whole blood.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Etoricoxib
CAS 202409-33-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H15ClN2O2S
Kvantitet 100 mg
Synonym MK-0663 L-791456
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (278.68 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CC=C(C2=CC(Cl)=CN=C2C3=CC=C(C)N=C3)C=C1)(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 358.84
Formel vikt 358.84
Procent renhet 99.1%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.