Läs mer
Etoricoxib, Mikromol™
Produktkod. 18050510
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18050510 250 mg
1 options
Produktkod. 18050510 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0965.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Etoricoxib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Etoricoxib
CAS 202409-33-4
Analyt- eller komponentnamn Etoricoxib
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H15 Cl N2 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Etoricoxib
InChI formel InChI=1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3
LEDER Cc1ccc(cn1)c2ncc(Cl)cc2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C
IUPAC-namn 5-chloro-2-(6-methylpyridin-3-yl)-3-(4-methylsulfonylphenyl)pyridine
Molekylvikt (g/mol) 358.84
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 358.0543 g/mol