Läs mer
Etoricoxib N1’-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etoricoxib N1'-Oxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15ClN2O3S/c1-12-3-4-14(11-21(12)22)18-17(9-15(19)10-20-18)13-5-7-16(8-6-13)25(2,23)24/h3-11H,1-2H3 |
| Formel vikt | 374.0492 |
| Procent renhet | >95% |