Läs mer
Etoricoxib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etoricoxib |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3 |
| Formel vikt | 358.0543 |
| Procent renhet | >95% |