Läs mer
Etosalamide, LoGiCal
Produktkod. 30463028
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463028 10 mg
1 options
Produktkod. 30463028 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1889.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Etosalamide
CAS 15302-15-5
Analyt- eller komponentnamn Etosalamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H15 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethosalamide, Benzamide, 2-(2-ethoxyethoxy)-, Benzamide, o-(2-ethoxyethoxy)-, Ethosalamide, o-(2-Ethoxyethoxy)benzamide
InChI formel InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-14-7-8-15-10-6-4-3-5-9(10)11(12)13/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H2,12,13)
Lösningstyp Neat
LEDER CCOCCOc1ccccc1C(=O)N
IUPAC-namn 2-(2-ethoxyethoxy)benzamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 209.24
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 209.1052 g/mol