Läs mer
Etosalamide, MedChemExpress
Produktkod. 16438648
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16438648 10 mg
1 options
Produktkod. 16438648 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Etosalamide (Ethosalamide) is an antipyretic and analgesic agent. Etosalamide has anti-inflammatory activity and can be used for allergic disease research.
Etosalamide (Ethosalamide) is an antipyretic and analgesic agent. Etosalamide has anti-inflammatory activity and can be used for allergic disease research.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Etosalamide
CAS 15302-15-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H15NO3
Kvantitet 10 mg
Synonym Ethosalamide
Löslighetsinformation DMSO : 300 mg/mL (1433.76 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N)C1=CC=CC=C1OCCOCC
Molekylvikt (g/mol) 209.24
Formel vikt 209.24
Procent renhet 98.82%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation