Läs mer
Etoxazole 10 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312400
Change view
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30312400 10 ml 10ml
1 options
Produktkod. 30312400 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREL13368000CY
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Etoxazole
CAS 153233-91-1
Analyt- eller komponentnamn Etoxazole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H23 F2 N O2
Koncentration 10 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Oxazole, 2-(2,6-difluorophenyl)-4-[4-(1,1-dimethylethyl)-2-ethoxyphenyl]-4,5-dihydro-, 2-(2,6-Difluorophenyl)-4-[4-(1,1-dimethylethyl)-2-ethoxyphenyl]-4,5-dihydrooxazole, Baroque, Borneo, Etoxazole, TetraSan, YI 5301, Yimanzuo, Zeal
InChI formel InChI=1S/C21H23F2NO2/c1-5-25-18-11-13(21(2,3)4)9-10-14(18)17-12-26-20(24-17)19-15(22)7-6-8-16(19)23/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3
Lösningstyp Single Solution
LEDER CCOc1cc(ccc1C2COC(=N2)c3c(F)cccc3F)C(C)(C)C
IUPAC-namn 4-(4-tert-butyl-2-ethoxyphenyl)-2-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Lösningsmedel eller matris Cyclohexane
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 359.41
Kvantitet 10 ml
Formel vikt 359.1697 g/mol