Läs mer
Etoxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etoxazole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23F2NO2/c1-5-25-18-11-13(21(2,3)4)9-10-14(18)17-12-26-20(24-17)19-15(22)7-6-8-16(19)23/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 359.1697 |
| Procent renhet | >95% |