Läs mer
ETP-46321, MedChemExpress
Produktkod. 16477827
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16477827 5 mg
16445108 10 mg
16415836 100 mg
16411347 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16477827 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12340
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress ETP-46321 is a potent and orally bioavailable PI3Kα and PI3Kδ inhibitor with Kiapps of 2.3 and 14.2 nM, respectively.
ETP-46321 is a potent and orally bioavailable PI3Kα and PI3Kδ inhibitor with Kiapps of 2.3 and 14.2 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ETP-46321
CAS 1252594-99-2
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H27N9O3S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (69.69 mM)
LEDER NC(N=C1)=NC=C1C2=CN3C=C(CN4CCN(S(=O)(C)=O)CC4)N=C3C(N5CCOCC5)=N2
Molekylvikt (g/mol) 473.55
Formel vikt 473.55
Procent renhet 99.65%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease