Läs mer
ETP-46464, MedChemExpress
Produktkod. 16472687
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16472687 50 mg 50mg
16446598 10 mg 10mg
16439167 5 mg -
16406796 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16472687 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15521
MedChemExpress ETP-46464 is an effective mTOR and ATR inhibitor with IC50s of 0.6 and 14 nM, respectively.
ETP-46464 is an effective mTOR and ATR inhibitor with IC50s of 0.6 and 14 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ETP-46464
CAS 1345675-02-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H22N4O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (10.63 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C2=CC=C(C(C)(C#N)C)C=C2)C3=C4C(C=CC(C5=CN=C(C=CC=C6)C6=C5)=C4)=NC=C3CO1
Molekylvikt (g/mol) 470.52
Formel vikt 470.52
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease