Läs mer
Etrasimod, MedChemExpress
Beskrivning
Etrasimod (APD334) is a potent, selective and orally available antagonist of the sphingosine-1-phosphate-1 (S1P1) receptor with an IC50 value of 1.88 nM in CHO cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etrasimod |
| CAS | 1206123-37-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H26F3NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | APD334 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 28 mg/mL (61.20 mM) |
| LEDER | FC(F)(F)C1=CC(COC2=CC=C(NC3=C4CC[C@@H]3CC(O)=O)C4=C2)=CC=C1C5CCCC5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 457.48 |
| Visa mer |