Läs mer
Etravirine-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etravirine-D8 |
| CAS | 1142096-06-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20 2H6 H9 Br N6 O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Etravirine-D6 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H15BrN6O/c1-11-7-14(10-23)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(24)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-22)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H3,24,25,26,27)/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])c1cc(cc(c1Oc2nc(Nc3ccc(cc3)C#N)nc(N)c2Br)C([2H])([2H])[2H])C#N |
| IUPAC-namn | 4-[6-amino-5-bromo-2-(4-cyanoanilino)pyrimidin-4-yl]oxy-3,5-bis(trideuteriomethyl)benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 441.31 |
| Visa mer |