Läs mer
Etravirine, MedChemExpress
Produktkod. 16478248
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16478248 10 mg
16454137 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16478248 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY90005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Etravirine is a non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) used for the treatment of HIV.
Etravirine is a non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) used for the treatment of HIV.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Etravirine
Fysisk form Powder
CAS 269055-15-4
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H15BrN6O
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym R165335 TMC125
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (114.87 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)OC2=NC(NC3=CC=C(C=C3)C#N)=NC(N)=C2Br
Molekylvikt (g/mol) 435.28
Formel vikt 435.28
Procent renhet 98.8%