Läs mer
Etravirin, Thermo Scientific™
Produktkod. 17392491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17392491 100 mg
17302501 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17392491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468721000
Kemiska identifierare
CAS 269055-15-4
Molekylformel C20H15BrN6O
Molekylvikt (g/mol) 435.29
MDL-nummer MFCD09837879
InChI-nyckel PYGWGZALEOIKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-((6-Amino-5-bromo-2-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
IUPAC-namn 4-({6-amino-5-brom-2-[(4-cyanofenyl)amino]pyrimidin-4-yl}oxi)-3,5-dimetylbensonitril
LEDER CC1=CC(=CC(C)=C1OC1=NC(NC2=CC=C(C=C2)C#N)=NC(N)=C1Br)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Etravirine
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Fysisk form Pulver
Färg Vitt till gult till beige
Smältpunkt 262°C to 265°C
Löslighet Insoluble in water
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 435.28
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Etravirine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Etravirine