Läs mer
Etravirine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etravirine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H15BrN6O/c1-11-7-14(10-23)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(24)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-22)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H3,24,25,26,27) |
| Formel vikt | 434.0491 |