missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Etretinate-d3, TRC

Produktkod. 30379216
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379216 10 mg
30377146 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30379216 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE93800210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1185237-13-1
Molekylformel C23H27D3O3
Molekylvikt (g/mol) 357.5
Synonym (all-E)-9-(4-Methoxy-d3-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenoic Acid Ethyl Ester, Ro 10-9359-d3, Tegison-d3, Tigason-d3, Tigasone-d3
LEDER CC(/C=C/C1=C(C)C(C)=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C1C)=C\C=C\C(C)=C\C(OCC)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Etretinate-d3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C23H30O3/c1-8-26-23(24)14-17(3)11-9-10-16(2)12-13-21-18(4)15-22(25-7)20(6)19(21)5/h9-15H,8H2,1-7H3/b11-9+,13-12+,16-10+,17-14+/i7D3
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.