Läs mer
Etretinate, MedChemExpress
Produktkod. 16494487
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494487 50 mg
16488618 10 mg
16418466 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16494487 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0797
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Etretinate(Ro 10-9359) is a second-generation retinoid that has the potential for severe psoriasis treatment.
Etretinate(Ro 10-9359) is a second-generation retinoid that has the potential for severe psoriasis treatment.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Etretinate
CAS 54350-48-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H30O3
Kvantitet 50 mg
Synonym Ro 10-9359
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (70.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCC)/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C=C(OC)C(C)=C1C
Molekylvikt (g/mol) 354.48
Formel vikt 354.48
Procent renhet 98.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid