Läs mer
Etretinate, Mikromol™
Beskrivning
Etretinate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etretinate |
| CAS | 54350-48-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Etretinate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H30 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2,4,6,8-Nonatetraenoic acid, 9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-, ethyl ester, (2E,4E,6E,8E)-, 2,4,6,8-Nonatetraenoic acid, 9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-, ethyl ester, (all-E)-, Ethyl all-trans-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenoate, Ethyl etrinoate, Etretinate, Ro 10-9359, Tegison, Tigason, Tigasone, Acitretin Related Compound B, Acitretin Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O3/c1-8-26-23(24)14-17(3)11-9-10-16(2)12-13-21-18(4)15-22(25-7)20(6)19(21)5/h9-15H,8H2,1-7H3/b11-9+,13-12+,16-10+,17-14+ |
| LEDER | CCOC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\c1c(C)cc(OC)c(C)c1C |
| IUPAC-namn | ethyl (2E,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoate |
| Visa mer |