Beskrivning
- ETS-D7 omdefinierar temperaturmätning som en intelligent trådlös temperatursensor designad för moderna laboratoriers krav.
- Kombinerar noggrann mätning, maximal flexibilitet och verklig självständighet för avancerade laboratorieapplikationer.
- Trådlös kommunikation möjliggör tillförlitlig mätning av medeltemperatur och trådlös överföring av värden till kompatibla IKA enheter.
- Alternativ USB-C-anslutning stödjer direkt trådbunden kommunikation och dataöverföring.
- Integrerad högupplöst pekskärm visar temperatur- och pH-värden med en displayupplösning på två decimaler (0,01) för exakt och pålitlig läsbarhet direkt vid mätpunkten.
- Fungerar som en fullt fungerande fristående mätanordning för både temperatur- och pH-mätning.
- Integrerat BNC-gränssnitt möjliggör direkt anslutning av en pH-elektrod utan behov av ett extra mätinstrument.
- Kompakt allt-i-ett-lösning lämplig för ett brett spektrum av laboratorieapplikationer.
- Intelligent styrd display upptäcker automatiskt när en användare vill läsa av ett uppmätt värde och aktiverar endast när det behövs för optimerad energieffektivitet.
- Batteritid på upp till 100 timmar stödjer långsiktig laboratoriedrift och kontinuerlig övervakning.
- Skärmen kan också vara permanent påslagen för applikationer som kräver kontinuerlig synlighet, vilket medvetet minskar batteritiden vid behov.
- Kompatibel med IKA magnetiska omrörare inklusive RCT basic och RET basic, EUROSTAR-kontroll och laboratorieprogramvara LWS för sömlös integration i laboratoriemiljöer.
- Tvåvägskommunikation möjliggör synkronisering av inställda värden och, beroende på enhetskombination, direkt justering via sensorn.
- Kan användas som en andra oberoende temperatursensor för att ytterligare öka laboratorieprocesssäkerheten.
- Kompatibilitet med LWS-programvara stödjer centraliserad insamling, styrning, visualisering och dokumentation av mätdata.
- Stöder reproducerbara laboratorieprocesser och effektiv digital datahantering.
- Utbytbara temperaturprober ger flexibilitet för olika laboratorieapplikationer och mätbehov.
- IP54-skyddsklassen säkerställer tillförlitlig drift i krävande laboratoriemiljöer.
- Intelligent energistyrning och ett väl utformat driftkoncept gör ETS-D7 idealisk för vardagligt laboratoriebruk.
- Kompatibel med enheter från den nya serien, inklusive RET basic, EUROSTAR control och RCT basic, antingen trådbundet eller trådlöst med USB WD.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | PT1000 (DIN IEC 751 Klass A) |
| Mått (L x B x H) | 40 x 52 x 385 mm |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Trådlös temperaturmätning och pH-mätning |
| Typ av nedsänkning | Partiell |
| Material | Rostfritt stål (304), Glas, Plast |
| Upplösning | 0.01 K |
| Vikt (metrisk) | 0.125 kg |
| Produkttyp | Trådlös temperatursond |
| Max. Temperatur (engelska) | 400 °C |
| Visa mer |