missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ETS2 Antibody (OTI2A3), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-70694UV
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ETS2 Monoclonal specifically detects ETS2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
| ETS2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| ETS2 | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 90-349 of human ETS2 (NP_005230) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI2A3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| ETS2IT1, human erythroblastosis virus oncogene homolog 210protein C-ets-2, oncogene ETS-2, v-ets avian erythroblastosis virus E2 oncogene homolog 2, v-ets avian erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 2, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 2 (avian) | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Stem Cell Markers | |
| 2114.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering