Läs mer
GE Healthcare Ettan DALTsix Electrophoresis Unit
Produktkod. 10299034 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
2D-elektrofores
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10299034 2D-elektrofores Varje
1 options
Produktkod. 10299034 Leverantör GE Healthcare Leverantörsnummer 80648527
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Modular system for large format and medium throughput 2-D electrophoresis.
  • Runs up to six lab-cast or precast gels (26 × 20cm) simultaneously
  • Use with 18- or 24 cm Immobiline DryStrip gels
  • Stable binding with no or very low dissociation of captured antibodies
  • Simple-to-use 1mm or 1.5mm pre-assembled hinged gel cassettes
  • Innovative design simplifies loading and unloading
  • Built-in ceramic heat exchanger and buffer circulation pump ensure efficient cooling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) large format and medium throughput 2-D electrophoresis
För användning med (utrustning) 2D-elektrofores
Typ Ettan DALTsix Electrophoresis Unit
Antal geler 6
Volym (metrisk) buffert 4.5 L (anode) 0.8 L (cathode)