Läs mer
Cytiva Ettan™ IPGphor™ Rengöringslösning för remshållare
Produktkod. 12623486 Handla allt Cytiva Produkter
:
IPGphor Rengöringslösning för remshållare
Produktkod. 12623486
Brand: Cytiva 29011927
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Strip Holder Cleaning Solution är designad för mild rengöring av keramiska remshållare som används för isoelektrisk fokusering av proteinprover
IPGphor Strip Holder Cleaning Solution har tagits fram speciellt för att ta bort proteinavlagringar. Strip Holder Cleaning Solution levereras i 1L flaska.
Kompatibel med dessa remsor och brickor som används med Immobiline™ DryStrips:
  • IPGphor Fördelare keramisk bricka
  • IPGphor remshållare (olika storlekar)
  • IPGphor Cup laddningsfördelare
  • IPGphor Fördelarljus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Designad för mild rengöring av keramik Ettan™ IPGphor™ remshållare, grenrör Keramisk bricka, koppfyllningsgrenrör och grenrörsljus som används för isoelektrisk fokusering av proteinprover
Volym (metrisk) 1 L