Läs mer
Cytiva Ettan IPGPhor™ Remshållare
Produktkod. 10127004 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Inkluderar:
6 x Remshållarskydd 1 x 60 ml Remshållare rengöringslösning
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
10127004 6 x Remshållarskydd 1 x 60 ml Remshållare rengöringslösning Paket med 6
1 options
Produktkod. 10127004 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 80646988
Beräknad leverans: 14-01-2027
Specifikationer
Typ Remshållare
Inkluderar 6 x Remshållarskydd 1 x 60 ml Remshållare rengöringslösning
Längd (metrisk) 24 cm