Läs mer
Invitrogen™ ETV3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA552107
Produktkod. 15730061
  • 4995.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Immunogen sequence: EKEEHTQEEG TVPSRTIEEE KGTIFARPAA PPIWPSVPIS TPSGEPLEVT EDSEDRPGKE PSAPEKKEDA LMPPKLRLKR RWNDDPEARE LSKSGKFLWN G Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 76%, Rat - 79%.
Transcriptional repressor that contribute to growth arrest during terminal macrophage differentiation by repressing target genes involved in Ras-dependent proliferation. Represses MMP1 promoter activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
ETV3
Polyclonal
Unconjugated
ETV3
AI414410; bA110J1.4; ETS domain transcriptional repressor PE1; ETS translocation variant 3; ETS variant 3; ets variant gene 3; ets variant gene 3, ETS family transcriptional repressor; ETS-domain protein; ETS-domain transcriptional repressor; Etv3; Mets; Mitogenic Ets transcriptional suppressor; mitogenic Ets transcriptional suppressor METS; Pe1; PE-1; SH2 domain containing phosphatase anchor protein 1; Spap1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
2117
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ChIP Assay, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P41162
ETV3
Recombinant protein corresponding to Human ETV3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102505).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado