Läs mer
Abnova™ ETV6/NTRK3 DY (Texas Red/FITC) Translokation FISH-sond
Produktkod. 16053555
Change view
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16053555 200μ L 200µL
16043555 100μ L 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16053555 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer FT0012.200uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märkt FISH-sonder för identifiering av gentranslokation med hjälp av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
FISH är en teknik som används för att identifiera och lokalisera närvaron eller frånvaron av specifika DNA-sekvenser på celler och vävnader. Abnova har utvecklat en rad FISH-sonder för detektion av genamplifiering, förlust och translokation. Varje FISH-sond har ett par lokusspecifika, fluorofor-märkta prober som härrör från en bakteriell kromosom (BAC ) bibliotek.
Fördelar
  • Dubbla färgade prober för snabb, känslig och specifik detektion
  • Arbeta med metafasspridning, paraffininbäddad och frusen vävnad
  • Identifiera genamplifiering, förlust och translokation
  • Högt signal/brusförhållande
  • Låg korsreaktivitet
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker.
Beskrivning Märkt FISH-sonder för identifiering av gentranslokation med hjälp av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Formatera Provrör
Etikett eller färgämne FITC, Texas Red
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Inkluderar DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 ul
Plats 12p13/15q25
Sond Cirka 910kb/1200kb
Produkttyp ETV6/NTRK3 DY Translokation FISH Sond
Kvantitet 200μ L
Källa Genomiskt DNA
Art Människa
Form Vätska