Läs mer
EU 2023/915 Livsmedelstestning PFAS-4-blandning (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) 1 μg/ml i metanol:vatten, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 355-46-4, 375-95-1, 1763-23-1, 335-67-1 |
| Kvantitet | 1 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol/Vatten |