Läs mer
EU:s dricksvattendirektiv PFAS-blandning 10 μg/ml i metanol:vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316181
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316181 1 ml
1 options
Produktkod. 30316181 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA30000051MW
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecane sulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanesulfonic Acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanesulfonic Acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluorotridecanesulfonic Acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanesulfonic Acid∣Perfluoroundecanoic acid
CAS 375-73-5, 375-22-4, 335-77-3, 335-76-2, 79780-39-5, 307-55-1
Analyt- eller komponentnamn Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecane sulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanesulfonic Acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanesulfonic Acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluorotridecanesulfonic Acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanesulfonic Acid∣Perfluoroundecanoic acid
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol/Vatten 96/4
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Perfluorobutanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorobutanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorodecane sulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorodecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorododecanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluorododecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorononanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluorononanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorotridecanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluorotridecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroundecanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluoroundecanoic acid 10 μg/mL