Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EU nätsladd
Produktkod. 10798630 Handla allt Schott Produkter
Change view
Typ:
EU nätsladd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ unitSize
10798630 EU nätsladd Varje
1 options
Produktkod. 10798630
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400051
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Strömkabel med EU-kontakt.
  • Nätsladd med EU-kontakt.
  • Kabellängd: 1,8 m
  • För användning med KL1600LED, KL2500LED, KL1500HAL och alla VisiLED-kontroller.
Specifikationer
Typ EU nätsladd
För användning med (utrustning) KL 1600 LED, KL 2500 LED, KL 1500 HAL, VisiLED Controllers
Längd (engelska) 5.9 ft.
Längd (metrisk) 1.8 m