Läs mer
Eukalyptol 1000 ug/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319702
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30319702 1 ml
1 options
Produktkod. 30319702 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010075ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eucalyptol (1,8-Cineole)
CAS 470-82-6
Analyt- eller komponentnamn Eucalyptol (1,8-Cineole)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H18 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,3,3-trimethyl-, p-Menthane, 1,8-epoxy- (8CI), 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineol, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane, 1,8-Eucalyptol, 2-Oxa-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.2]octane, Cajeputol, Cineol, Cineole, Eucaliptol, Eucalyptol, Eucalyptole, Eucalytol, Eucapur, Eukalyptol, NSC 6171, Terpan, p-Cineole, Cineolum
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
LEDER CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
IUPAC-namn 2,2,4-trimetyl-3-oxabicyklo[2.2.2]oktantal
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 154,1358 g/mol