Läs mer
Eugenol, 99 %
Produktkod. 10050990 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10050990 5 g Glasflaska 5g
10607652 100 g Glasflaska 100g
10550591 500 g Glasflaska 500g
11934751 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10050990 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119110050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 97-53-0 | C10H12O2 | 164,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-53-0
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.20
MDL-nummer MFCD00008654
InChI-nyckel RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym eugenol, 4-allylguaiacol, 4-allyl-2-methoxyphenol, eugenic acid, allylguaiacol, caryophyllic acid, p-allylguaiacol, p-eugenol, 2-methoxy-4-allylphenol, engenol
PubChem CID 3314
ChEBI CHEBI:4917
LEDER COC1=CC(CC=C)=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eugenol
Namnnotering 99%
Smältpunkt -12 °C till 10 °C
Färg Gult
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 254,0 °C
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (H2C=CHCH2)C6H3(OCH3)OH
Brytningsindex 1,5400 till 1,5420
Kvantitet 5 g
Beilstein 06,961
Merck Index 15,394
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2,46 g/L (25 °C). Andra lösligheter: löslig i glaciärättiksyra, löslig i alkohol, kloroform och eter
IUPAC-namn 2-metoxi-4-prop-2-enylfenol
Formel vikt 164.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Eugenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.