Läs mer
Eugenol, 99 %
Produktkod. 11406897
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406897 100 g 100g
11416897 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14332.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 97-53-0 | C10H12O2 | 164,20 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Intern standard i GC-analyser för förekomst av tymol i biologiska prover. Eugenol används i kosmetika, eterisk olja, parfymerier och smakämnen. Den finner applicering som ett lokalt antiseptisk och bedövningsmedel. Den kombineras med zinkoxid för att bilda zinkoxid eugenol, som används vid tandrestaurering speciellt för rotkanaltätning och proteser. Det är också en antifungal antimikrobiell agonist av TRPV1-receptorn. Det används också vid tillverkning av stabilisatorer och antioxidanter för plast och gummi. Vidare används det vid framställning av vanillin. Det fungerar som en aktiv ingrediens i kryddnejlika. Utöver detta används det som insektsattraherande medel, kemisk mellanprodukt och denatureringsmedel för alkohol.
Löslighet
Blandbar med etanol, eter, oljor, alkohol, isättika, kloroform och vattenhaltig natriumhydroxid. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-53-0
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.20
MDL-nummer MFCD00008654
InChI-nyckel RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym eugenol, 4-allylguaiacol, 4-allyl-2-methoxyphenol, eugenic acid, allylguaiacol, caryophyllic acid, p-allylguaiacol, p-eugenol, 2-methoxy-4-allylphenol, engenol
PubChem CID 3314
ChEBI CHEBI:4917
IUPAC-namn 2-metoxi-4-prop-2-enylfenol
LEDER COC1=CC(CC=C)=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eugenol
Smältpunkt -10 °C
Densitet 1.068
Kokpunkt 252 °C till 253 °C
Flampunkt 127 °C (260 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.541
Kvantitet 100 g
Beilstein 1366759
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,3898
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, eter, oljor, alkohol, glaciärsyra, kloroform och vattenhaltig natriumhydroxid. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 164.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Eugenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Eugenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.