missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Eugenol acetate 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30324630
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30324630 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30324630 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13395100AL1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetyl Eugenol
CAS 93-28-7
Analyt- eller komponentnamn Acetyl Eugenol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H14 O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Eugenol acetate (6CI), Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)-, acetate (9CI), Phenol, 4-allyl-2-methoxy-, acetate (7CI,8CI), 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol acetate, 4-Allyl-2-methoxyphenyl acetate, Aceteugenol, Acetyleugenol, Eugenyl acetate, NSC 1242, O-Acetyleugenol, Phenol, 2-methoxy-4-(2-propen-1-yl)-, 1-acetate, Eugenol Imp. I (EP), Eugenol Impurity I
InChI formel InChI=1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
LEDER COc1cc(CC=C)ccc1OC(=O)C
IUPAC-namn (2-methoxy-4-prop-2-enylphenyl) acetate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 206.24
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 206.0943 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.